Learn More
Draeger Safety X-Pect Gläser Artikelnummer.: 15188414
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Draeger Safety X-Pect Gläser
Artikelnummer. 15188414
Each
Click to view available options
Menge:
Each
Artikelnummer. 15188414
Marke: Draeger Safety R58249
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Dräger X-Pect Sicherheitsbrille sorgt für maximalen Schutz der Augen vor UV-Strahlung und der Exposition gegenüber aggressiven Chemikalien und sie hat einen komfortablen Sitz.
  • Entwickelt für maximalen Komfort
  • Klasse 1: für eine langfristige Nutzung geeignet
  • Beständig, lange Haltbarkeit
  • Hergestellt aus hochwertigen Materialien
  • Weicher Nasenbügel für extreme Wetterbedingungen
  • Schlankes, umschließendes Design für ein breiteres Sichtfeld
  • Geeignet für  Laboratorien, medizinischen Feldeinsatz, Wartung und allgemeine industrielle Verwendung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-zertifiziert nach EN166:2001
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Linsenfärbung Durchsichtig
Menge Each
UV-Schutz UV400.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Draeger Safety X-Pect Gläser >