Learn More
Corning™ X-MINI™ Pressor
Der X-MINI™ Pressor von Corning™ ermöglicht die Entgasung von Mikroblasenzellen. Es kann eine 10 ml-Spritze mit Deckel aufnehmen. Der mit dem X-MINI™ Pressor erzeugte Druck reicht aus, um bis zu 1 x 107 Zellen zu isolieren, und eine Spritze kann bis zu 3 ml Zellsuspension gleichzeitig verarbeiten.
Marke:  Corning™ 6915
Artikelnummer. 17264456
  • 3425.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
Corning™ X-SERIES™ Systeme werden für Corning™ für X-SERIES™, X-WASH™, X-LAB™, X-BACS™ und X-MINI™ von ThermoGenesis Corp.hergestellt und sind entweder eingetragene Marken oder Marken der ThermoGenesis Corp. in den USA und/oder anderen Ländern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Corning X-SERIES-System
Bioprocessing Anwendungen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ X-MINI™ Pressor > X-MINI Pressor