Learn More
ABEBA™ X-Light Weiße Sicherheitsloafer S2
Die ABEBAtrade; X-Light weißen Sicherheitsloafer S2 verfügen über eine Silberionen-Einlegesohle zur Geruchsverringerung sowie eine austauschbare Active Comfort-Innensohle.
108.00 CHF - 116.48 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD
Farbe Weiß
Auskleidungsmaterial Atmungsaktives Futter mit Silberionen
Material Mikrofaser
Sohleneigenschaften Rutschfest und abriebfest, stoßdämpfend, ESD-ableitend
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 14
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
16358261
Unterlagen ansehen
ABEBA™
7131028/35
35
112.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16368261
Unterlagen ansehen
ABEBA™
7131028/36
36
112.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16378261
Unterlagen ansehen
ABEBA™
7131028/37
37
112.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16388261
Unterlagen ansehen
ABEBA™
7131028/38
38
116.48 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16398261
Unterlagen ansehen
ABEBA™
7131028/39
39
112.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16308271
Unterlagen ansehen
ABEBA™
7131028/40
40
112.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16318271
Unterlagen ansehen
ABEBA™
7131028/41
41
112.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16328271
Unterlagen ansehen
ABEBA™
7131028/42
42
113.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16338271
Unterlagen ansehen
ABEBA™
7131028/43
43
111.24 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16348271
Unterlagen ansehen
ABEBA™
7131028/44
44
112.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16358271
Unterlagen ansehen
ABEBA™
7131028/45
45
108.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16368271
Unterlagen ansehen
ABEBA™
7131028/46
46
112.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16378271
Unterlagen ansehen
ABEBA™
7131028/47
47
112.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16388271
Unterlagen ansehen
ABEBA™
7131028/48
48
108.00 CHF
1 Paar
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ulliLeicht, bequem, hygienisch/liliEntspricht EN ISO 20345: 2012, S2 SRC/liliESD-ableitend gemäß EN 61340, Klimaklasse 1/liliRutschfeste Mono-PU-Außensohle, SRC/liliGute Dämpfung/liliWaschbare weiße Mikrofasern/liliSilberionen-Einlegesohle/liliAustauschbare Active Comfort-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD
Atmungsaktives Futter mit Silberionen
Rutschfest und abriebfest, stoßdämpfend, ESD-ableitend
Loafer
1 Paar
Wasser
Weiß
Mikrofaser
Polyurethan
Stahl
CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ABEBA™ X-Light Weiße Sicherheitsloafer S2