Learn More
ABEBA™ X-Light Schwarze Sicherheitssportschuhe S1
Die ABEBAtrade; X-Light schwarzen Sicherheitssportschuhe S1 verfügen über eine Silberionen-Einlegesohle zur Geruchsverringerung sowie eine austauschbare Active Comfort-Innensohle.
Marke:  ABEBA™ 7131038/45
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16358341
  • 111.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 27-06-2025
Beschreibung
ulliLeicht, bequem, hygienisch/liliEntspricht EN ISO 20345: 2012, S2 SRC/liliESD-ableitend gemäß EN 61340, Klimaklasse 1/liliRutschfeste Mono-PU-Außensohle, SRC/liliStahl-Vorderkappe (200 Joule)/liliSchwarzes Glattleder/liliSilberionen-Einlegesohle/liliAustauschbare Active Comfort-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD
Schwarz
Atmungsaktives Futter mit Silberionen
45
Polyurethan
Stahl
CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340
Schnüre
Textil
Leder
Rutschfest und abriebfest, stoßdämpfend, ESD-ableitend
Trainer
1 Paar
Wasser
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ABEBA™ X-Light Schwarze Sicherheitssportschuhe S1 > Größe:45