Learn More
Corning™ X‐LAB™ System
Corning™ X‐LAB™ System is designed to separate and harvest a programmable volume of target cell populations from blood and blood products without use of density gradient media, in a closed, sterile device, ensuring consistent, reliable, efficient, high-recovery results.
Marke:  Corning™ 6918
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17284456
  • 6730.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-10-2025
Beschreibung
  • Anpassbare Prozessprogrammierung, automatisierte Trennung von Proben in drei Kammern und hochempfindliche Infrarotsensoren für die Zelltrennung sorgen für konsistente, zuverlässige, effiziente Ergebnisse mit hoher Rückgewinnung.
  • Die Verarbeitungsdaten können zur weiteren Unterstützung der GMP-Verarbeitung, Überwachung und Berichterstellung an die X-SERIES™ Datatrak Software übertragen werden.
  • Flexible Lösung für eine effiziente, zuverlässige und reproduzierbare von Medien für die Dichtegradienten Rückgewinnung von Zielzellpopulationen aus Blut und Blutprodukten.
  • Automatisiertes, funktionell geschlossenes, steriles System
  • Von Medien für die Dichtegradientenzentrifugation freie, sedimentierungs-basierte Ernte
  • Konsistente, hohe Rückgewinnung (> 90 %) von lebensfähigen Zellen
  • Kundenspezifische Protokolle
  • Verarbeiten Sie 40 ml bis 240 ml
  • Programmierbares Erntevolumen von 3 ml bis 40 ml
  • Durchschnittliche Verarbeitungszeit von 35 Minuten, je nach Ausgangsmaterial
  • Barcode-Tracking von Verbrauchsmaterialien und Prozessschritten elektronisch
  • Präzise Auswahl der Zielzellen
  • Einwegkassette
  • Medizinische Geräte der US-Klasse I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
X-LAB-System
1 Stück/Packung, 1 Stück/Karton
Dockingstation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ X‐LAB™ System > Dockingstation