Learn More
Corning™ X‐LAB™ System
Corning™ X‐LAB™ System is designed to separate and harvest a programmable volume of target cell populations from blood and blood products without use of density gradient media, in a closed, sterile device, ensuring consistent, reliable, efficient, high-recovery results.
Marke:  Corning™ 6925
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17244466
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Anpassbare Prozessprogrammierung, automatisierte Trennung von Proben in drei Kammern und hochempfindliche Infrarotsensoren für die Zelltrennung sorgen für konsistente, zuverlässige, effiziente Ergebnisse mit hoher Rückgewinnung.
  • Die Verarbeitungsdaten können zur weiteren Unterstützung der GMP-Verarbeitung, Überwachung und Berichterstellung an die X-SERIES™ Datatrak Software übertragen werden.
  • Flexible Lösung für eine effiziente, zuverlässige und reproduzierbare von Medien für die Dichtegradienten Rückgewinnung von Zielzellpopulationen aus Blut und Blutprodukten.
  • Automatisiertes, funktionell geschlossenes, steriles System
  • Von Medien für die Dichtegradientenzentrifugation freie, sedimentierungs-basierte Ernte
  • Konsistente, hohe Rückgewinnung (> 90 %) von lebensfähigen Zellen
  • Kundenspezifische Protokolle
  • Verarbeiten Sie 40 ml bis 240 ml
  • Programmierbares Erntevolumen von 3 ml bis 40 ml
  • Durchschnittliche Verarbeitungszeit von 35 Minuten, je nach Ausgangsmaterial
  • Barcode-Tracking von Verbrauchsmaterialien und Prozessschritten elektronisch
  • Präzise Auswahl der Zielzellen
  • Einwegkassette
  • Medizinische Geräte der US-Klasse I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
40 bis 240 ml
1 Stück/Packung, 12 Stück/Karton
7°bis 50 °C
X-LAB-System
5 x 3,9 Zoll (H x B)
Einwegkassetten
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ X‐LAB™ System > Einwegkassetten; Menge: 12 Kassetten