Learn More
Corning™ X‐LAB™ System
Corning™ X‐LAB™ System is designed to separate and harvest a programmable volume of target cell populations from blood and blood products without use of density gradient media, in a closed, sterile device, ensuring consistent, reliable, efficient, high-recovery results.
Marke: Corning™ 6924
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Anpassbare Prozessprogrammierung, automatisierte Trennung von Proben in drei Kammern und hochempfindliche Infrarotsensoren für die Zelltrennung sorgen für konsistente, zuverlässige, effiziente Ergebnisse mit hoher Rückgewinnung.
- Die Verarbeitungsdaten können zur weiteren Unterstützung der GMP-Verarbeitung, Überwachung und Berichterstellung an die X-SERIES™ Datatrak Software übertragen werden.
- Flexible Lösung für eine effiziente, zuverlässige und reproduzierbare von Medien für die Dichtegradienten Rückgewinnung von Zielzellpopulationen aus Blut und Blutprodukten.
- Automatisiertes, funktionell geschlossenes, steriles System
- Von Medien für die Dichtegradientenzentrifugation freie, sedimentierungs-basierte Ernte
- Konsistente, hohe Rückgewinnung (> 90 %) von lebensfähigen Zellen
- Kundenspezifische Protokolle
- Verarbeiten Sie 40 ml bis 240 ml
- Programmierbares Erntevolumen von 3 ml bis 40 ml
- Durchschnittliche Verarbeitungszeit von 35 Minuten, je nach Ausgangsmaterial
- Barcode-Tracking von Verbrauchsmaterialien und Prozessschritten elektronisch
- Präzise Auswahl der Zielzellen
- Einwegkassette
- Medizinische Geräte der US-Klasse I.
Spezifikation
40 bis 240 ml | |
1 Stück/Packung, 2 Stück/Karton | |
7°bis 50 °C |
X-LAB-System | |
5 x 3,9 Zoll (H x B) | |
Einwegkassetten |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ X‐LAB™ System > Einwegkassetten; Menge: 2 Kassetten
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur