Learn More
Thermo Scientific™ X-Gal
Effektives Screening von Kolonien mit X-Gal, einem inerten chromogenen Substrat für Beta-Galactosidase, die X-Gal hydrolysiert und einen intensiven blauen Niederschlag bildet.
Marke: Thermo Scientific™ R0402
157.62 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
156.67 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Thermo Scientific™ Fermentas X-Gal (5-Brom-4-Chlor-3-Indolyl-beta-D-Galactopyranosid) ist ein inertes chromogenenes Substrat für beta-Galaktosidase, das X-Gal zu einer farblosen Galactose und 4-Chlor-3-Brom-Indigo hydrolysiert und so ein intensiv blaues Präzipitat bildet.
Die Induktion des lacZ-Gens mit IPTG führt zur Hydrolyse von X-Gal und zur Entstehung blauer Kolonien. Die X-Gal-Lösung ist eine stabile, 0,22-μm-membrangefilterte Lösung und eignet sich in Verbindung mit IPTG zur unmittelbaren Verwendung beim Blau-Weiß-Kolonie-Screening.
Spezifikation
Kolorimetrisch | |
2g | |
Beta-Gal Substrat, X-Gal |
X-Gal | |
Chemisches Substrat |
Sicherheit und Handhabung
- X-Gal
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P330-Mund ausspülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Lithium chloride, (R*,R*)-1,4-dimercapto-2,3-butanediol
Aktionen
-
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-20
Neues Angebot Jetzt sparen