Learn More
Thermo Scientific™ X-Gal
Effektives Screening von Kolonien mit X-Gal, einem inerten chromogenen Substrat für Beta-Galactosidase, die X-Gal hydrolysiert und einen intensiven blauen Niederschlag bildet.
Marke:  Thermo Scientific™ R0404
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10365410
  • 127.00 CHF / 1 Gramm
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
Thermo Scientific™ Fermentas X-Gal (5-Brom-4-Chlor-3-Indolyl-beta-D-Galactopyranosid) ist ein inertes chromogenenes Substrat für beta-Galaktosidase, das X-Gal zu einer farblosen Galactose und 4-Chlor-3-Brom-Indigo hydrolysiert und so ein intensiv blaues Präzipitat bildet.
Die Induktion des lacZ-Gens mit IPTG führt zur Hydrolyse von X-Gal und zur Entstehung blauer Kolonien. Die X-Gal-Lösung ist eine stabile, 0,22-μm-membrangefilterte Lösung und eignet sich in Verbindung mit IPTG zur unmittelbaren Verwendung beim Blau-Weiß-Kolonie-Screening.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kolorimetrisch
1 g
Beta-Gal Substrat, X-Gal
X-Gal
Chemisches Substrat
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ X-Gal > 1 g