Learn More
uvex X-fit Gehörschutzstöpsel, loser Beutel
Die ergonomisch geformten Uvex x-fit Einweg-Gehörschutz-Ohrstöpsel zeichnen sich durch sehr hohe Schallabsorptionswerte aus und eignen sich daher für den Einsatz in sehr lauten Umgebungen.
Marke: uvex 2112087
16.72 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Sicherheits-Ohrstöpsel
- Suchfarbe (Filter): Grün
- Größen: M
- H-Wert (Schalldämmwert für Hochfrequenzrauschen): 36 dB
- M-Wert (Schalldämmwert für mittelfrequentes Rauschen): 34 dB
- L-Wert (Schalldämmwert für niederfrequentes Rauschen): 34 dB
- Nicht wiederverwendbar (NR)
- Detektierbarkeit: Nein
Spezifikation
EN 352-2 | |
Einzelne Beutel | |
Polyurethan | |
Uncorded | |
Ear Plugs | |
Yes |
Standard | |
1 | |
37 dB | |
Oval | |
Einwegartikel | |
Yes |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08