Learn More
Tocris Bioscience™ WZ 4003
Potent and selective NUAK1/2 inhibitor
280.00 CHF - 1100.00 CHF
Spezifikation
Reinheit | >98% |
---|---|
Produkttyp | WZ 4003 |
Molekulargewicht | 496.99 |
Hemmstoffe | WZ 4003 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18750278
|
Tocris Bioscience™
5177/50 |
50 mg |
1100.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 25-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
18729937
|
Tocris Bioscience™
5177/10 |
10 mg |
280.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 25-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Potent and selective NUAK1/2 inhibitor (IC50 values are 20 and 100 nM respectively). Exhibits no significant inhibition against a panel of 139 kinases, including ten AMPK family members. Inhibits NUAK1-mediated MYPT1 phosphorylation. Also inhibits cell proliferation in U2OS cells.Spezifikation
>98% | |
WZ 4003 | |
496.99 | |
WZ 4003 |
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ WZ 4003