Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
WypAll™
Marke: Kimberly-Clark™ 8349
138.33 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ein äußerst vielseitiges, extrem saugfähiges Reinigungstuch für leichte und allgemeine Wischvorgänge in der industriellen Fertigung
- Dank der fortschrittlichen Hydroknit™
Spezifikation
Reinigungstuch | |
38 cm | |
42 cm | |
38 x 42 cm | |
Jumbo |
15 in. | |
16.5 in. | |
Weiß | |
Leichte Wischarbeiten | |
Unsteril |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ WypAll™ > WypAll™ X60 Mehrzweck-Reinigungstücher – Jumbo-Rolle
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur