Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Die blauen WypAll™
Marke:  Kimberly-Clark™ 8371
99.36 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10113182
  • 220.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
  • Ein äußerst vielseitiges Reinigungstuch, entwickelt für leichte und allgemeine Wischvorgänge in der industriellen Fertigung
  • Dank der fortschrittlichen Hydroknit™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wischtücher aus Vlies
27,5 cm
28.3 cm
3.579 kg
Reusable
Rolle
1-lagig
Unsteril
10.725 Zoll
11.02 in
Papier
Blau
27,5 x 31,5 cm
500/Packung
Large
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ WypAll™ > WypAll X60 Hydroknit-Reinigungstücher