Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
GREENER_CHOICE
WypAll™
Marke:  Kimberly-Clark™ 6220
35.18 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16584552
  • 66.30 CHF / 1680 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Reinigungstücher für leichte Oberflächenreinigung im Einzelhandel und in Serviceumgebungen
  • Speziell für die Verwendung mit dem WypAll™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wischpapier
45 cm
30 cm
Nicht autoklavierbar
ISO 14001, ISO 9001
Ja
Service and Retail
6 Rollen x 280 Blatt
Unsteril
15 in.
11.81 in
Papier
3,798 kg (Karton mit Nettogewicht)
Blau
38 x 18,30 cm
WypAlltrade; Reachtrade; Wischpapierspender (6221) mit schwarzer Dosierdüse
1-lagig
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ WypAll™ > Farbe: Blau