Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
WypAll™
Marke:  Kimberly-Clark™ 7359
47.18 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24298" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12565528
  • 68.15 CHF / 1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die WypAll™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Papierwischtücher
40 cm
39 cm
8.6 kg
40 x 35 cm
1.000/Packung
Unsteril
15.6 Zoll
15.35 in
Papier
Blau
Lange Rolle
3-lagig
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ WypAll™ > WypAll L30 Ultra große Wischtuchrolle