Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Blaue, 1-lagige Einweg-Wischtücher. Für mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Polieren von Glas sowie die Oberflächen- oder Werkzeugreinigung. Die AIRFLEX™
Marke: Kimberly-Clark™ 7472
26.68 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ideal für mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Polieren von Glas sowie die Oberflächen- oder Werkzeugreinigung
- Aufgrund der einzigartigen AIRFLEX™
Spezifikation
Papierwischtücher | |
26 cm | |
26 cm | |
2.679 kg | |
26 x 23,5 cm | |
1.000/Packung | |
Unsteril |
10.14 Zoll | |
10.23 in | |
Papier | |
Blau | |
Lange Rolle | |
1-lagig |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ WypAll™ > WypAll L10 Extra + Wischtücher, große Rolle
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur