Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
WypAll™
Marke:  Kimberly-Clark™ 6035
33.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12635576
  • 70.19 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24157 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Steigern Sie die Produktivität und Effizienz und reduzieren Sie Abfall mit den äußerst vielseitigen WypAll™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wischtücher für leichte Beanspruchung
31 cm
42 cm
Weiß
31 x 42 cm
Unsteril
9.842 in.
9.842 in
Vliesstoff Polyproylen-Zellulose-Gewebe
Wiederverwendbar
200 Bögen/Karton
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ WypAll™ > Farbe: Weiß; Abmessungen (L x B): 31 x 42 cm; Verpackung: 200/Pckg.