Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
WypAll™
Marke: Kimberly-Clark™ 8388
53.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Hydroknit™
Spezifikation
Tücher | |
30,5 cm | |
31,8 cm | |
Hoch | |
Weiß | |
30,50 x 31,80 cm | |
50 Blatt/Beutel, 4 Beutel/Packung |
12 in. | |
11.02 in | |
Synthetische und zellulosische Fasern | |
2,083 kg (4.592 lbs.) | |
Reusable | |
Stark beanspruchende Aufgaben in industriellen Bereichen | |
Unsteril |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Für eine Reihe beliebter Produkte, darunter Chemikalien, Laborbedarf, Geräte, Verbrauchsmaterialien, biowissenschaftliche Produkte und Sicherheitsprodukte, werden hohe Rabatte gewährt.Aktionscode: 24157Gültig bis zum: 2025-08-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ WypAll™ > Farbe: Weiß; Abmessungen (L x B): 30.50 x 31.80 cm; Verpackung: 200/Pckg.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur