Learn More
Ansell Wypall™ Tücher
Die Isolierung aus ungewebtem Filz sowie eine Wärmebarriere über die gesamte Länge sind für die kurzfristige Handhabung von Gegenständen bis 400°F konzipiert. Ansell™ Crusader™ Flex Handschuhe eignen sich für Branchen wie die Lebensmittelverarbeitung sowie die Verarbeitung von Glas und Metall.
261.00 CHF
Spezifikation
Coating Material Nitril
Farbe Grau
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Spezifisch
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 400 °F
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Für die kurzzeitige Handhabung von Objekten bis zu 400 °F (204 °C) entwickelt.
Produkte 2
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12690892
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell
42445100
10
261.00 CHF
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15670904
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell
42445090
9
261.00 CHF
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hitzeisolation an Vorder- und Rückseite
  • Bietet Schutz vor Strahlungshitze und zeitweisen Kontakt der Handrückseite mit heißen Objekten
  • Bietet ausgezeichneten Griff bei der Handhabung von trockenen oder öligen Oberflächen
  • Stulpenbündchen zum Überstreifen
  • Asbestfrei
  • Länge: 25.4 cm (10 in.)
Kein Ersatz für Silikathandschuhe. Entwickelt für die kurzzeitige Handhabung von Objekten mit Temperaturen bis zu 204 °C (400 °F).
Spezifikation
Spezifikation
Nitril
ANSI A2
400 °F
Press-Spritzgussformen, Tests und Schweißen
Vlies-Polyester
Grau
Spezifisch
200 °C
Stulpe
42-445
Dokumentation
Product Certifications
Kein Ersatz für Silikathandschuhe.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Wypall™ Tücher