Learn More
WY 14643, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18762624
Zum Warenkorb hinzufügen
WY 14643, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18762624
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18762624
Marke: Tocris Bioscience 1312/10
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Selective PPARα agonist
Selective PPARα agonist (EC50 values are 0.63, 32 and > 100 μM at PPARα, PPARγ and PPARδ respectively). Negatively inhibits NF-κB transcriptional activity and decreases the inflammatory response in vitro and in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50892-23-4
Summenformel C14H14ClN3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 323.80
MDL-Nummer MFCD00191335
InChI-Schlüssel SZRPDCCEHVWOJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym pirinixic acid, 4-chloro-6-2,3-xylidino-2-pyrimidinylthio acetic acid, pirinixic acid inn, unii-86c4mrt55a, ccris 133, acide pirinixique inn-french, acido pirinixico inn-spanish, acidum pirinixicum inn-latin, acetic acid, 4-chloro-6-2,3-dimethylphenyl amino-2-pyrimidinyl thioMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5694
ChEBI CHEBI:32509
IUPAC-Name 2-({4-chloro-6-[(2,3-dimethylphenyl)amino]pyrimidin-2-yl}sulfanyl)acetic acid
SMILES CC1=CC=CC(NC2=CC(Cl)=NC(SCC(O)=O)=N2)=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material WY 14643
Menge 10 mg
Formelmasse 323.8
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WY 14643, Tocris Bioscience™ >