Learn More
Brady™ Write-On™ Kundenspezifische Rohrmarkierer auf Bogen
These handy Write-On™ Customized Pipemarkers allow you to quickly identify your pipes.
9.90 CHF - 13.95 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN VDE 0472 Teil 815, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG
Beschreibung Rohr-Beschriftungsetiketten auf Karte
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent, Druckempfindlich
Ausführung Glanz
Format Card
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12797906
Unterlagen ansehen
Brady™
225354
Schwarz
9.90 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12767906
Unterlagen ansehen
Brady™
225352
Blau
9.90 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12707916
Unterlagen ansehen
Brady™
225355
Braun
9.90 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12777906
Unterlagen ansehen
Brady™
225353
Grün
9.90 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12717916
Unterlagen ansehen
Brady™
225356
Grau
9.90 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12727916
Unterlagen ansehen
Brady™
225358
Ocker
13.95 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12787906
Unterlagen ansehen
Brady™
225351
Rot
9.90 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12737916
Unterlagen ansehen
Brady™
225357
Lila
9.90 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12747916
Unterlagen ansehen
Brady™
225350
Gelb
9.90 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Colors conform to BS1710.
Spezifikation
Spezifikation
DIN VDE 0472 Teil 815, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG
Dauerhaftes Acryl, Permanent, Druckempfindlich
Card
Rohrmarkierung
10
10 St./Packung
-40 bis 110 °C
0,099 mm
2.95 in.
2,95 in.
0.63 in.
Rohr-Beschriftungsetiketten auf Karte
Glanz
Polyester
Entwickelt für allgemeine Identifizierungszwecke
10 Markers/Card
-40 °F bis +230 °F
0.0039 in.
75 x 75 x 16 mm
75,00 mm
75 mm
16 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Write-On™ Kundenspezifische Rohrmarkierer auf Bogen