Learn More
Microspec™ Wrappastack™ Starterkit
Komplettes Kit zum Einwickeln von Petrischalen
Marke:  Microspec™ K1
Artikelnummer. 15762135
  • 197.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Petrischalenverpackungssystem
  • Ermöglicht die Wärmeschrumpfung von gegossenen Platten in Beutel für die Lagerung im Kühlschrank oder Inkubator
  • Hält Platten genau gestapelt und stabil
  • Reduziert den Feuchtigkeitsverlust
  • Abreißstreifen zum einfachen Entfernen von Platten
Enthält: Heißpistole, Plattenständer und -hülsen für 90 mm-Schalen
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Abdeckfolie für Petrischalen
90 mm
Name des Produkts
Microspec™ Wrappastack™ Starterkit > Wrappastack Starterkit