Learn More
Tocris Bioscience™ WR 1065 Artikelnummer.: 18075812
Verfügbar ab: 11-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tocris Bioscience™ WR 1065
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18075812
50 mg, 50 Milligramm
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18075812
Marke: Tocris Bioscience™ 3356/50
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
p53 activator. Also ROS scavenger
Cell-permeable reactive oxygen species scavenger that activates p53 through a JNK-dependent signaling pathway. Activates p21waf-1 and MDM2, represses transcription of Myc and thymidine kinase, and inhibits DNA topoisomerase IIα. Induces cell cycle arrest and exhibits cytoprotective activity towards normal cells but not cancer cells in vivo. Also exhibits broad spectrum antiviral activity in vitro.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Ozonsicher oder nicht schädlich für die Ozonschicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14653-77-1
Summenformel C5H16Cl2N2S
Molekulargewicht 207.16
Spezifikation
Chemischer Name oder Material WR 1065
Menge 50 mg
Formelmasse 207.16
Reinheit >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ WR 1065 >