Learn More
3M™ Gesichtsschutz der Serie WP96, Polycarbonat, transparent, 10/Karton
Artikelnummer. 15739067
Größe:230 x 370mm
Click to view available options
Größe:230 x 370mm
3M™ WP96 Serie Gesichtsmaske ist unsere stoßfeste, transparente Polycarbonat-Gesichtsmaske, die für 3M™ Hartschalenkopfbedeckungen entwickelt wurde. Sie kann mit dem Austauschsystem für die H8 Headgear Easy Gesichtsmaske verwendet werden.
  • Bietet Schutz gegen Partikel mit hoher Geschwindigkeit (120 m/s)
  • Durchsichtige Polycarbonat-Gesichtsmaske
  • Hochschlagfest
  • Kann mit dem Austauschsystem für die H8 Headgear Easy Gesichtsmaske verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gesichtsschutz
Größe 230 x 370 mm
Material Polycarbonat
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Gesichtsschutz der Serie WP96, Polycarbonat, transparent, 10/Karton >