Learn More
Endecotts™ Woven Wire Mesh Sieve
Available in a variety of diameters and apertures
Marke:  Endecotts™ 450SIW1.00
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12875691
  • 648.60 CHF / 1 Stück
Il en reste null
Verfügbar ab: 25-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Endecotts Woven Wire Mesh Sieves are made of stainless steel and available in a wide variety of diameters and apertures.
  • Woven Wire Mesh Sieve
  • Made of Stainless Steel
Spécification
Spécification
1 mm
17.7 in.
450 mm
Woven Mesh
Sieve
Stainless Steel
Stainless Steel
1
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Endecotts™ Woven Wire Mesh Sieve > Diameter: 450 mm, Pore Size: 1 mm
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis