Learn More
Endecotts™ Woven Wire Mesh Sieve
Available in a variety of diameters and apertures
Marke:  Endecotts™ 200SIW.150
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11517504
  • 130.62 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Beschreibung
Endecotts Woven Wire Mesh Sieves are made of stainless steel and available in a wide variety of diameters and apertures.
  • Woven Wire Mesh Sieve
  • Made of Stainless Steel
Spezifikation
Spezifikation
150 μm
7.87 in.
200 mm
Woven Mesh
Sieve
Stainless Steel
Stainless Steel
7
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Endecotts™ Woven Wire Mesh Sieve > Diameter: 200 mm, Pore Size: 150 μm