Learn More
Novex™ WORTMANNIN
WORTMANNIN
Marke: Novex™ PHZ1301
163.34 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Wortmannin, ein Pilzmetabolit, ist ein potenter und selektiver Inhibitor der Phosphatidyllinositol-3-Kinase.Format/Formulierung: Lyophilisiert
Spezifikation
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C). | |
TLC | |
PI3-Kinase | |
1 mg | |
Chemikalien | |
Kinase-Inhibitor (PI 3-Kinase-Inhibitor), Kinase-Inhibitor |
5290 - 5291, 5293 - 5294 | |
Trockeneis | |
Unsteril | |
Wortmannin | |
428,4 | |
Fest |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-20
Neues Angebot Jetzt sparen -
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-07-04