Learn More
Sartorius™ Arbeitstisch für Sicherheitswägeschränke, SWC-Arbeitsbereich 1250 x 750 mm
Zur Verwendung mit Sartorius Sicherheits-Wägeschränken.
Marke:  Sartorius™ YWT11
1807.21 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15519734
  • 2150.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zubehörteil
  • Labortisch
  • Arbeitsbereich von 1250 x 750 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Arbeitsfläche
1250 x 750 mm
Mit Arbeitsbereich
Sicherheitswägeschränke
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Sartorius™ Arbeitstisch für Sicherheitswägeschränke, SWC-Arbeitsbereich 1250 x 750 mm > 1250 x 750 mm Arbeitsbereich