missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Woodsafe™ Woodsafe Sharpsbin Holders

Accessories to Woodsafe sharpsbins and clinical waste bins. Holders and trolleys.

Marke:  Woodsafe™ 5120028

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 18742815

  • 225.78 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Woodsafe™ offer a sustainable clinical waste management solution produced with residue from the forest industry
  • Lowers the carbon footprint by more than 60%, proved in full LCA
  • Steady holders and trolleys
Spezifikation

Spezifikation

Woodsafe Sharpsbin Holders
6 L and 12 L Woodsafe Containers
Holder
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Woodsafe™ Woodsafe Sharpsbin Holders > 6 L and 12 L Woodsafe containers, Holder

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

Lower climate impact and ACT label