Learn More
Pinnacle Brush™ Bürsten mit Holzgriff für Bechergläser
Mit mittig befestigten Borsten. Pinnacle Brush™ Bürsten mit Holzgriff für Bechergläser ermöglichen die schonende Reinigung von Bechern.
Marke: Pinnacle Brush™ M2117
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Abgerundete Form
- Holzgriff
Spezifikation
Becherbürste | |
Holz | |
Becher | |
15.5 cm | |
6 Packungen |
Faser | |
5.7 cm | |
400 mm | |
25.5 cm | |
65 x 45 x 150 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pinnacle Brush™ Bürsten mit Holzgriff für Bechergläser > Kopfgröße (L x B x H):65 x 45 x 150mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur