Learn More
Fisherbrand™ Damen-Laborkittel aus Polyester-Baumwoll-Mischgewebe
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4X bis L
Länge (angloamerikanisch):
37,0 in.
37,8 in.
38,6 in.
39,4 in.
40,2 in.
40,9 in.
41,7 in.
42,5 in.
Beschreibung
- Aus 65/35 Polyester-Baumwoll-Mischgewebe
- Eine Brusttasche links außen, zwei untere Taschen außen
- Standardmäßiger spitzer Kragen
- Vorderverschluss mit Knopf
- Gerade Bündchen
- Weiß
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelbar
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
Größe | Extraklein |
Geschlecht | Damen |
Material | Polycotton |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Tasten |
Stulpenform | Offen |
Einwegprodukt | Reusable |
Sterilität | Unsteril |
Anzahl Taschen | 3 |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Flyers
Fisherbrand reusable lab coats
DateigrößeVersion: 891.3 kB
Fisherbrand reusable lab coats
DateigrößeVersion: 744.3 kB
Fisherbrand reusable lab coats
DateigrößeVersion: 946.9 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Damen-Laborkittel aus Polyester-Baumwoll-Mischgewebe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur