Learn More
Welch™ Trockenlaufende Pumpe 2567C-50
Diese Pumpen eignen sich für trockene oder wässrige Dampfanwendungen. Welch Ilmvac™ WOB-L 2567 Kolbenpumpen sind preiswerte, ölfrei einstellbare Vakuumpumpen.
Marke: Welch™ U2567C-50
1026.88 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die zuverlässige WOB-L Kolbenpumpe eignet sich perfekt für viele gängige Laborvakuumanwendungen
- Merkmale: Vakuum bis 60 Torr (27.6 in. Hg)
- Inklusive Vakuumregler und Manometer: einfache Einstellung und Überwachung des Vakuumniveaus
- Wasserabscheider am Einlauf: Schwimmerkugel steigt an, um die Pumpe gegen unbeabsichtigtes Eindringen von Wasser abzudichten
- Ein Schalldämpfer dämpft Pumpe und Abluftfilter
Spezifikation
83 l/min | |
254 mm | |
250 W | |
50 Hz | |
381 mm | |
80 mbar |
230 V, 50 Hz | |
WOB-L 2567 | |
7.5 kg | |
254 mm | |
Kolbenpumpe | |
230 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Welch™ Trockenlaufende Pumpe 2567C-50 > Tiefe: 254 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur