missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WNT4 Monoclonal Antibody (55010), Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen MA524376
250.67 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
WNT4 Monoclonal antibody specifically detects WNT4 in Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot.
Spezifikation
WNT4 | |
Monoclonal | |
0.5 mg/mL | |
PBS with 5% trehalose and No Preservative | |
P22724 | |
Wnt4 | |
E. coli-derived recombinant mouse Wnt-4 (aa 37-76 and 222-295) | |
50 μg | |
Primary | |
Mouse | |
Antibody | |
IgG2a |
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot | |
55010 | |
Unconjugated | |
Wnt4 | |
protein Wnt-4; SERKAL; signal molecule; UNQ426/PRO864; wingless-related MMTV integration site 4; wingless-type MMTV integration site family member 4; wingless-type MMTV integration site family, member 4; Wnt family member 4; WNT4; Wnt-4 | |
Rat | |
Protein A/G | |
RUO | |
22417 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Lyophilized |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
WNT4 Monoclonal Antibody (55010), Invitrogen™ > 50 μg; Unconjugated
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur