Learn More
WNT3A Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
124.03 CHF - 335.55 CHF
Spezifikation
Antigen WNT3A
Konzentration 550 μg/mL
Anwendungen Western Blot, ELISA
Konjugat Unconjugated
Form Liquid
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30236896
Unterlagen ansehen
Proteintech
26744-1-AP-20UL
20 μL
124.03 CHF
20 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30235436
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
26744-1-AP-150UL
150 μL
335.55 CHF
150 Mikroliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The WNT3A antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human WNT3A. This antibody recognizes human, mouse antigen. The WNT3A antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
WNT3A
Western Blot, ELISA
Liquid
Human, Mouse
MGC119418; MGC119419; MGC119420
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
550 μg/mL
Unconjugated
Rabbit
89780
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Name des Produkts
WNT3A Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech