Learn More
Tocris Bioscience™ Withaferin A
Inhibits NF-κB activation
Marke: Tocris Bioscience™ 2816/1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Withaferin A is a steroid lactone that displays anti-inflammatory, antitumor and antiangiogenic activity. Withaferin A inhibits endothelial cells (HUVEC) sprouting in vitro (IC50 = 12 nM) and in vivo, prevents NF-κB activation by inhibiting activation of IKKβ and inhibits chymotrypsin-like activity of the 20S proteasome. In an animal model of Huntington's disease (HD), Withaferin A delays disease progression and increases lifespan; in a cellular model it suppresses aggregation of mutant huntingtin, activates HSF1 and induces Hsp70 chaperone expression.
Spezifikation
>98% | |
1 mg | |
470.6 |
Store at -20°C | |
Withaferin A | |
Withaferin A |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ Withaferin A > 1mg
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur