Learn More
Brady™ BBP33 Etiketten zur Draht- und Kabelmarkierung: Eine pro Reihe
BBP33 Etiketten zur Draht- und Kabelmarkierung: (Eines pro Reihe) werden aus selbstlaminierendem Vinyl- oder Nylongewebe hergestellt, das sich hervorragend zur Kennzeichnung von Drähten und Kabeln eignet.
Marke: Brady™ 143066
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das klebende Gewebematerial (B-427) der Rückseite bietet eine hervorragende Haftkraft, ermöglicht aber ein sauberes Entfernen und Repositionieren. Haftet auf jeder sauberen, trockenen Oberfläche und verfügt über einen speziell formulierten Decklack für exzellente Druckqualität.
- Mattweißes polyamidbeschichtetes Nylongewebe (B-499) verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff mit einer Gebrauchstemperatur von -40 bis 193 °F (-40 bis 90 °C) und ist für Einsatz in Innenbereichen geeignet.
Spezifikation
CSA, RoHS, UL | |
Nylon-Stoffetiketten für den BBP33 Drucker | |
Weiß | |
Nylongewebe | |
Unsteril | |
BBP™33 Drucker | |
1300/Packung | |
-40 bis 193 °F | |
80 lb./in. | |
0.165 mm | |
1 x 2 in. | |
50,8 mm | |
2.5 cm |
B33-137-499 | |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Kennzeichnungsetikett | |
Markierung von inneren Tafelkomponenten | |
1 | |
LabelMark, MarkWare | |
-40 bis 89.4 °C | |
0,0065 in. | |
28.60 mm | |
2 in. | |
1 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ BBP33 Etiketten zur Draht- und Kabelmarkierung: Eine pro Reihe > 1/Reihe; weiß; 2.0 B x 1.0 Zoll H; Polyamid-beschichtetes Nylongewebe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur