Learn More
Nordvlies WIPEX-FULLPOWER Re-inforced Wipes
Polyester reinforced cellulose wipe that absorbs liquids like paper - fast and clean, and is as tear-resistant as synthetic material. Resistant to solvents and lintfree.
Marke: Nordvlies 140540T
134.71 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Polyester reinforced cellulose wipe
- Paper dispenser box or a roll
- Solvent-resistant
- Extremely tear-resistant
- Very soft
- Low-lint
- Silicone- and chloride-free
- Food-safe
- Sterilizable
- Very absorbent
- Z-folded
- For residue-free wiping of liquids and solid particles
Spezifikation
Heavy-duty Wiper | |
38 cm | |
Not Autoclavable | |
Single-use | |
8 Boxes at 100 Sheets | |
Non-sterile |
32 cm | |
Polyester Cellulose | |
White | |
32 x 38 cm | |
1-ply |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Les indispensables du laboratoire au quotidien
Von Wischtüchern bis zu Abfallbehältern, von Etiketten bis zu Abdeckfolien - sparen Sie bei allen Produkten.Aktionscode: 24132Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Jetzt kaufen