Learn More
AZOWIPE™ Wipes
Bactericidal hard surface disinfectant wipes. AZOWIPE™ Wipes are convenient for use in all clinical environments and are an important part of a robust infection control protocol.
Marke:  Vernacare 81160
339.17 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12889297
  • 468.53 CHF / 6 Kilogramm
Les indispensables du laboratoire au quotidien
Aktionscode 24132 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
  • Made from a viscose rayon nonwoven material strong and durable in use
  • Foil sealed - prevents evaporation in storage
  • Suitable for all hard surfaces - one product from a single source
  • Contains NO preservative - no smearing or streaking when in use
  • Specially designed canister - easy to dispense wipes
  • 70% Solution of Isopropyl Alcohol BP
  • AZOWIPE - for the disinfection of hard surfaces
  • Dimensions: 200mm x 220mm
Spezifikation
Spezifikation
Wipes
220 x 200 mm
200 Pack
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
AZOWIPE™ Wipes > Size: 220 x 200mm; Gamma irradiated canister; Quantity: 200 Pack