Learn More
BRAND™ Winkler-Muster Sauerstoffflaschen
Zur Bestimmung des in Wasser gelösten Sauerstoffs
Marke:  BRAND™ 386048
76.80 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15547841
  • 78.75 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kalknatronglas
  • Die gemessene Kapazität wird in ±0,01 ml angegeben
  • Weißer Beschriftungsbereich
  • Der massive, schräg geschnittene Standard-Glasstopfen kann mit einem Befestigungsclip gesichert werden
  • Jeder Kolben ist mit einem eigenen Stopfen kalibriert, daher sind Stopfen und Kolben nicht austauschbar
  • Jeder Kolben und sein Stopfen sind mit einer eindeutigen, übereinstimmenden Kennnummer gekennzeichnet
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    NS 19/26
    Glasstopfen
    Kalknatronglas
    250 bis 300 ml
    Dokumentation
    One moment while we fetch your results.
    Name des Produkts
    BRAND™ Winkler-Muster Sauerstoffflaschen > Probenvolumen (metrisch): 250 bis 300 ml