Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Dünnwandiges EPR-Probenröhrchen aus Quarzglas
Hergestellt aus natürlich vorkommendem Quarz höchster Reinheit, um das Hintergrundsignal zu minimieren. Das Bel-Art SP Scienceware™ dünnwandige EPR-Probenröhrchen aus Quarz kann Fe2O3 enthalten, das paramagnetisch (1200 ppm) ist und je nach Magnetfeldstärke bestimmte Auswirkungen auf die Shimqualität hat.
Marke: Bel-Art™ 66000-0014
15.80 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Enge Innen- und Außendurchmessertoleranzen gewährleisten eine 100%-ige Kompatibilität mit Spektrometern
- Einzeln verpackt, um Kontamination zu verhindern
- Nur für Experimente mit kleinen organischen Molekülen (Molekulargewicht ∼500); nur bei Umgebungstemperatur
Spezifikation
250 mm | |
Probenröhrchen | |
3 mm | |
707-SQ-250M |
Quarz | |
4 mm | |
0,5 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31