Learn More
Bel-Art™ Suprasil EPR Low Pressure/Vacuum Tube
Bietet eine praktische, flammfreie Dichtungslösung für luftempfindliche oder flüchtige Flüssigproben. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Precision Suprasil™ Niederdruck-EPR-Vakuumröhrchen sind ideal für anaerobe und gasdichte EPR-Versuche.
Marke:  Bel-Art™ 66000-0017
Artikelnummer. 15398578
  • 427.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Aufgrund der Charakteristik von Glas sollte bei Verwendung bei erhöhtem oder reduziertem Druck extreme Vorsicht gewaltet werden, da ein winziger Kratzer auf der Glasoberfläche die Zugfestigkeit deutlich senken würde. Bei Arbeiten unter diesen Bedingungen sollte stets ein angemessenes Sicherheitsschild verwendet werden.
Beschreibung
Beschreibung
  • Das robuste Dichtungssystem ermöglicht einen Druckaufbau innerhalb der Probe
  • Der fettfreie PTFE-Kolben sorgt für eine 100%ige kontaminationsfreie Dichtung
  • Das Design wurde mit einer 4-mal größeren Dichtungsfläche überarbeitet, wodurch im Vergleich zu herkömmlichen J-Young Röhrchen Undichtigkeiten vermieden und die Lebensdauer erheblich verlängert wird
  • Axiales symmetrisches Design garantiert die Anwendung in Drehexperimenten
Spezifikation
Spezifikation
203 mm
4,970 ± 0,013 mm
8 in.
EPR Niederdruckvakuum-Röhrchen
4,200 ± 0,013 mm
Gehäuse 722-LPV-7
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Suprasil EPR Low Pressure/Vacuum Tube >