Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ OmniFit™ Ventil für NMR-System
Entwickelt für die einfache Injektion von Chemikalien durch eine gasdichte Spritze für luftempfindliche Proben ohne Verwendung einer Handschuhbox. Das Bel-Art SP Scienceware™ WIlmad™ OmniFit™ NMR-Ventilsystem besteht aus einer 5 mm-Endkappe, einem Zweiwegeventil, einem Septum mit Kappe, einer Zylinderkupplung und einem Vakuumanschluss.
28.23 CHF - 251.94 CHF
Beschreibung
- Das Omni-Fit Röhrchen besteht aus einem 507-PP-Rohr, das durch einen mittelwandingen 2 Zoll großen Schlauchabschnitt ergänzt wird, der das Ventilsystem unterstützt
- Omni-Fit Probenröhrchen (507-OF-7) separat erhältlich
- Das Omni-Fit Ventil (OFV) ist ein komplettes Zubehörset
- Zusätzliches Septum (OF-30) ist in 6er-Paketen erhältlich
Spezifikation
5.0 mm |