Learn More
Bel-Art™ PH electrode w/ BNC Connector
Messen Sie mit dieser Elektrode den pH-Bereich von 0 bis 14 in einer NMR-Probe. Die Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ pH-Elektroden für NMR-Röhrchen sind kompatibel mit dünnwandigen 5 mm-NMR-Röhrchen.
Marke:  Bel-Art™ 66000-0012
Artikelnummer. 15348578
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • pH-Kombinationselektrode mit BNC-Verbindungsstück (auch als Nr.-5-Anschluss bezeichnet)
  • Für die Verwendung in dünnwandigen 5 mm-NMR-Röhrchen mit einer Länge von bis zu 8 Zoll
  • Die Abmessungen der Glassonde sind: Außendurchmesser von 3 x 180 ml
  • pH-Bereich: 0 bis 14
  • Temperaturbereich: 0 bis 70 °C
  • Auflösung: 0.02 pH-Einheiten
  • Natriumfehler: 0.1 bei pH-Wert von 12
  • Widerstand bei 20 °C: 100 bis 1000 Megaohm
  • Reproduzierbarkeit: Innerhalb von 99 %
Referenzlösung 8513 wird zum Befüllen oder Ersetzen dieser oder einer anderen pH-Elektrode empfohlen, die über eine mit Silberchlorid (AgCl) gesättigte 3M-Kaliumchlorid-Lösung verfügt
HINWEIS: Die Elektroden sind äußerst empfindlich; während des Betriebs vorsichtig vorgehen
Spezifikation
Spezifikation
5 mm-NMR-Probenröhrchen
pH Electrode
pH-Elektrode mit BNC-Anschluss
6030-02-BNC
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ PH electrode w/ BNC Connector > Beschreibung: pH-Elektrode mit BNC-Verbindungsstück