Learn More
Bel-Art™ Wilmad-LabGlass™ Ersatz-O-Ring für Spinner
Der Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ Ersatz-O-Ring für Spinner wird nach Präzisionsstandards hergestellt, die Spektrometerprodukte hinsichtlich Maßtoleranz, Zuverlässigkeit und Lebensdauer übertreffen.
Marke:  Bel-Art™ 66000-0054
Artikelnummer. 15328628
  • 7.30 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Beschreibung
  • Kostengünstige Alternative zur vollständigen VT-Version für Probenwechsler.
  • Gewicht und Empfindlichkeit auf Originale abgestimmt.
  • Kann während des Probenwechslerbetriebs mit Originalen gemischt werden.
  • Eingeschränkter VT-Betrieb in der Umgebung.
  • Blockiert beim Einführvorgang nicht oben am oberen Zylinder.
  • Drehzahlmesserleiste jetzt mit Folienschutz für verbesserte Lebensdauer.
Spezifikation
Spezifikation
Agilent/Varian Turbinen
5 mm
TURBINEN-O-RING-ROT
O-ring
Viton
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Wilmad-LabGlass™ Ersatz-O-Ring für Spinner > Durchmesser: 5 mm