Learn More
Bel-Art™ Wilmad-LabGlass™ O-Ring für Spinner
Der Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ O-Ring für Spinner wird nach Präzisionsstandards hergestellt, die Spektrometerprodukte hinsichtlich Maßtoleranz, Zuverlässigkeit und Lebensdauer übertreffen.
Brand:  Bel-Art™ 66000-0057
Product Code. 15358628
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products »
Description
Description
  • Kostengünstige Alternative zur vollständigen VT-Version für Probenwechsler.
  • Gewicht und Empfindlichkeit auf Originale abgestimmt.
  • Kann während des Probenwechslerbetriebs mit Originalen gemischt werden.
  • VT-Betrieb von -150 °C bis 200 °C
  • Blockiert beim Einführvorgang nicht oben am oberen Zylinder.
  • Drehzahlmesserleiste jetzt mit Folienschutz für verbesserte Lebensdauer.
  • Gewicht kompatibel mit Spinnern für Raumtemperatur.
  • Sehr kostengünstig im Vergleich zu den Originalen.
Specifications
Specifications
Agilent/Varian NMR-Spektrometer
Spinner Turbine
V-GFK-10
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Bel-Art™ Wilmad-LabGlass™ O-Ring für Spinner > Kann verwendet werden mit: 10 mm-NMR-Röhrchen