Learn More
Bel-Art™ Wilmad-LabGlass™ Bruker 5 mm-Spinnerturbine
Die Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ Bruker 5 mm-Spinnerturbine wird nach Präzisionsstandards hergestellt, die Spektrometerprodukte hinsichtlich Maßtoleranz, Zuverlässigkeit und Lebensdauer übertreffen.
Marke:  Bel-Art™ 66000-0029
Artikelnummer. 15318598
  • 780.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Beschreibung
  • Verursacht weniger Beschädigungen beim Einsetzen der Proben durch eine bessere Kontrolle der Probeneinsetzung.
  • Drehzahlmesserleiste jetzt mit Folienschutz für verbesserte Lebensdauer.
  • Der längere obere Zylinderstabilisator ist leicht anhand des gelben 3 mm-Bandes zu erkennen
  • Variabler Temperaturbetrieb von -150 °C bis 200 °C.
  • Kann während des Probenwechslerbetriebs mit Originalen gemischt werden.
  • Gewicht kompatibel mit Spinnern für Raumtemperatur.
  • Empfindlichkeit, die auf die Originale abgestimmt ist.
  • Brechen im Vergleich zu Keramikspinnern beim Fall auf eine harte Oberfläche mit weitaus geringerer Wahrscheinlichkeit und sind kostengünstiger
  • Langlebige Hochtemperatur-O-Ringe oben und unten.
Spezifikation
Spezifikation
Bruker NMR-Spektrometer
Spinner Turbine
B-PEEK-5
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Wilmad-LabGlass™ Bruker 5 mm-Spinnerturbine > Kann verwendet werden mit: 5 mm-NMR-Röhrchen