Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ Varian 3 mm-Spinnerturbine
Die Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ Varia 3 mm-Spinnerturbine wird nach Präzisionsstandards hergestellt, die Spektrometerprodukte hinsichtlich Maßtoleranz, Zuverlässigkeit und Lebensdauer übertreffen.
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ 66000-0058
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kostengünstig im Vergleich zur vollständigen VT-Version für Probenwechsler
- Lässt einen Teil der VT-Luft direkt an der Probe in der Spinnerturbine vorbeiziehen, wodurch VT-Gradienten und Mikroschallflattern aufgrund eines hohen VT-Durchflusses reduziert werden
- Mit externen Hochtemperatur-O-Ringen oben und unten für eine lange Lebensdauer und einem festen Griff der Probe oben und unten.
- Kann auch für Drehexperimente verwendet werden.
Spezifikation
Agilent/Varian NMR-Spektrometer | |
PEEK austauschbare Finger | |
V-PEEK-3-NS |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ Varian 3 mm-Spinnerturbine > Kann verwendet werden mit: 3 mm-NMR-Röhrchen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur