Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ 3 mm-Finger für Varian/Bruker
Der Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ 3 mm-Finger für Varian/Bruker wird nach Präzisionsstandards hergestellt, die Spektrometerprodukte hinsichtlich Maßtoleranz, Zuverlässigkeit und Lebensdauer übertreffen.
Marke:  Bel-Art™ SP Scienceware™ 66000-0055
Artikelnummer. 15338628
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Kostengünstig im Vergleich zur vollständigen VT-Version für Probenwechsler
  • Lässt einen Teil der VT-Luft direkt an der Probe in der Spinnerturbine vorbeiziehen, wodurch VT-Gradienten und Mikroschallflattern aufgrund eines hohen VT-Durchflusses reduziert werden
  • Mit externen Hochtemperatur-O-Ringen oben und unten für eine lange Lebensdauer und einem festen Griff der Probe oben und unten.
  • Kann auch für Drehexperimente verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
Agilent/Varian NMR-Spektrometer
UNI-FINGER-PEEK-3
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ 3 mm-Finger für Varian/Bruker > Kann verwendet werden mit: 3 mm-NMR-Röhrchen