Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ 4.0 mm-Rotorkappenentferner für Festkörper-NMR
Beseitigen Sie mögliche Schäden an Kappe und dem Rotor mit diesem Kappenentferner ohne Drehbewegung. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Rotorkappenentferner für Festkörper-NMR vereinfacht das Entfernen von Endkappen und Sockelstopfen in Festkörper-NMR-Verfahren.
Marke:  Bel-Art™ 66000-0041
Artikelnummer. 15358608
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit 4 mm-Festkörperkappen
Spezifikation
Spezifikation
4 mm-Rotor
Kappenentferner für 4,0 mm-Festkörper-NMR-Rotor
Edelstahl
Rotor Cap
Rotorkappenentferner
RS-301-4180
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ 4.0 mm-Rotorkappenentferner für Festkörper-NMR > ; Beschreibung: 4.0 mm-Rotorkappenentferner für Festkörper-NMR