Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Außendurchmesser von 3 mm Dünnwandige NMR-Röhrchen mit hohem Durchsatz, 4 Zoll L, mit Bruker SampleJet Kappe
Gründlich inspiziert, um den Erfolg Ihrer Versuche sicherzustellen – entwickelt für den Routineeinsatz in den meisten niedrig- bis mittelfrequenten NMR-Spektrometern.
Marke:  Bel-Art™ 66000-0077
Artikelnummer. 15308658
  • 301.00 CHF / 100 Packungen
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Nicht mit keramischen Spinnern verwenden.
Beschreibung
Beschreibung
100 Stück pro Packung
Spezifikation
Spezifikation
102 mm
Hoher Durchsatz
Kappe für Röhrchen & Bruker™ SampleJet
0,27 mm
Wilmad™ WG-3000-4-SJ
2,99 ± 0,03 mm
Für den Einsatz im Bruker™ SampleJet System.
4 in.
100/Packung
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Außendurchmesser von 3 mm Dünnwandige NMR-Röhrchen mit hohem Durchsatz, 4 Zoll L, mit Bruker SampleJet Kappe > Modell WG-3000-4-SJ; Röhrchen und Bruker SampleJet